Learn More
4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447117 250 mg 250 Milligramm
15437117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15447117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34185.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-89-8
Summenformel C9H7ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 199.609
MDL-Nummer MFCD22201019
InChI-Schlüssel SVYHZDFUKRNQNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86277623
IUPAC-Name 4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzonitril
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Menge 250 mg
Physikalische Form Fest
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 199.61
Reinheit (%) 97%