Learn More
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354078
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354078 1 g 1 Gramm
11364078 5 g 5 Gramm
11344078 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041365.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5527-95-7
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00143288
InChI-Schlüssel AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC-Name 4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 96°C (206°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest