Learn More
4-Chlor-3-fluorphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30355314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355314 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC384670500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile
CAS 251570-03-3
Summenformel C8 H5 Cl F N
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
SMILES Fc1cc(CC#N)ccc1Cl
IUPAC-Name 2-(4-Chlor-3-Fluorphenyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 169.583
Formelmasse 169.009