Learn More
4-Chlor-3-fluorphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30368753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368753 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3846702.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile
CAS 251570-03-3
Summenformel C8 H5 Cl F N
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
SMILES Fc1cc(CC#N)ccc1Cl
IUPAC-Name 2-(4-Chlor-3-Fluorphenyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 169.583
Formelmasse 169.009