missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30352615
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352615 100 mg 100 Milligramm
30367605 250 mg 250 Milligramm
30349146 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30352615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC371320100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 221687-08-7
Summenformel C7H9ClN2.HCl
Molekulargewicht (g/mol) 193.07
Synonym (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride
IUPAC-Name (4-chloro-3-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cc(NN)ccc1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9ClN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Formelmasse 192.0221
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.