Learn More
4-Chlor-3-methylpyridin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348956
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348956 1 g 1 Gramm
11355325 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11348956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19558.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19524-08-4
Summenformel C6H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 164.029
MDL-Nummer MFCD03092890
InChI-Schlüssel WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylpyridine hydrochloride, 4-chloro-3-picoline hcl, 4-chloro-3-methylpyridine hcl, 4-chloro-3-picoline hydrochloride, pyridine, 4-chloro-3-methyl-, hydrochloride, 4-chloro-3-methylpyridinehydrochloride, acmc-20amlc, pubchem9218, ksc495e6r, 4-chloro-3methylpyridine hydrochloride
PubChem CID 16217655
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylpyridin;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CN=C1)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼185°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 107953
Formelmasse 164.04
Reinheit (%) 97%