Learn More
4-Chlor-3-nitro-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362737
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362737 25 g 25 Gramm
11352737 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15686.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 165547-79-5 | C5H3ClN2O3 | 174.54 g/mol
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone finds an important application as raw material in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-3-Nitro-2-Pyridon findet eine wichtige Anwendung als Rohstoff in der organischen Synthese und in Pharmazeutika. Wird auch als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165547-79-5
Summenformel C5H3ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.54
MDL-Nummer MFCD03093067
InChI-Schlüssel UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 4-chloro-3-nitropyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitropyridone, 4-chloro-3-nitro-2-pyridone, 4-chloro-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-chloro-3-nitro, pubchem6547, acmc-209dsr
PubChem CID 519282
IUPAC-Name -4-Chlor-3-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Menge 25 g
Beilstein 149557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.54
Reinheit (%) 98%