Learn More
4-Chlor-3-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30366556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381703100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitroanisole
CAS 10298-80-3
Summenformel C7H6NO3Cl
Menge 100 mg
Synonym NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Chlor-4-methoxy-2-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
Formelmasse 187.0036