Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzenboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406170
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11406170
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27093.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-67-4
Summenformel C6H5BClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.37
MDL-Nummer MFCD02258950
InChI-Schlüssel LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
PubChem CID 5006651
IUPAC-Name (4-chloro-3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽275°C (decomposition)
Menge 100 mg
Formelmasse 201.37
Reinheit (%) 97%