Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490177
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490177 5 g 5 Gramm
11400187 25 g 25 Gramm
11410187 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21632.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-08-5 | C6H3Cl2NO4S | 256.053 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-08-5
Summenformel C6H3Cl2NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 256.053
MDL-Nummer MFCD00007440
InChI-Schlüssel SEWNAJIUKSTYOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitro, yellow sulfon chloride, 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-3-nitro benzene sulfonyl chloride, chloro 4-chloro-3-nitrophenyl sulfone, ksc486m2p, sewnajiukstyop-uhfffaoysa
PubChem CID 7323
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1978600
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 256.07
Reinheit (%) 98%