Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, TRC
Artikelnummer. 30179774
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179774 5 g 5 Gramm
30180188 25 g 25 Gramm
30180167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3805905G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-17-5
Summenformel C7 H3 Cl F3 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
Synonym 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC-Name 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formelmasse 224.9804