Learn More
4-Chlor-3-Nitrozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467147 5 g 5 Gramm
11477147 25 g -
11487147 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14954.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20797-48-2 | C9H6ClNO4 | 227.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20797-48-2
Summenformel C9H6ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 227.6
MDL-Nummer MFCD00063311
InChI-Schlüssel QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrocinnamic acid, trans-4-chloro-3-nitrocinnamic acid, 3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 4-chloro-3-nitro-cinnamic acid, 3-nitro-4-chlorocinnamic acid, qbdaltimhoitiu-duxpyhpusa, 3-4-chloro-3-nitrophenyl propenoic acid
PubChem CID 688108
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Menge 5 g
Formelmasse 227.61
Reinheit (%) 98%