Learn More
4-Chlor-3-Nitrophenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10506035 5 g 5 Gramm
10016662 10 g 10 Gramm
10162884 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10506035 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01784DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127142-66-9
Summenformel C7H3ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.623
InChI-Schlüssel ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
IUPAC-Name 1-Chlor-4-isothiocyanato-2-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 214.63
Reinheit (%) 97%