Learn More
4-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338956 250 mg 250 Milligramm
11328956 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19556.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 732306-24-0 | C6H4Cl2F3N | 218.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 732306-24-0
Summenformel C6H4Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 218.00
MDL-Nummer MFCD04972770
InChI-Schlüssel HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridinhydrochlorid
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼135°C (sublimation)
Menge 250 mg
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 97%