Learn More
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30049413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049413 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049413 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0113.07
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 Cl F O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
Menge 100 mg
Formelmasse 200,0404 g/mol