Learn More
4-Chlor-4'-Hydroxybiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30362860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362860 50 mg 50 Milligramm
30354393 100 mg 100 Milligramm
30360400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58583550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28034-99-3
Summenformel C12H9OCl
Molekulargewicht (g/mol) 204.65
Synonym 4-Hydroxy-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-4-biphenylol, 4'-Hydroxy-4-chlorobiphenyl, p-Chloro-p'-hydroxybiphenyl, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4-(4-Chlorophenyl)phenol, 4-(4'-Chlorophenyl)phenol, 4-Chloro-4'-biphenylol
IUPAC-Name 4-(4-Chlorophenyl)phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Formelmasse 204.0342