Learn More
4-Chlor-5-(2-thienyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436457 1 g 1 Gramm
15448545 250 mg 250 Milligramm
15446457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33610.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189681-04-7
Summenformel C10H5ClN2S2
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
MDL-Nummer MFCD00174019
InChI-Schlüssel VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
IUPAC-Name 4-Chlor-5-Thiophen-2-ylthieno[2,3-d]Pyrimidin
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Menge 1 g
Formelmasse 252.75
Reinheit (%) 97%