Learn More
4-Chlor-5-methoxy-2-(2-pyridyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine |
| Schmelzpunkt | 168°C to 171°C |
| Farbe | Grau |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 221.6 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |