Learn More
4-Chlor-5-methoxy-2-(2-pyridyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052444
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418515 250 mg 250 Milligramm
15496337 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15418515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33519.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321432-82-0
Summenformel C10H8ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
MDL-Nummer MFCD00215412
InChI-Schlüssel BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridyl pyrimidine, 4-chloro-5-methoxy-2-2-pyridinyl-pyrimidine
PubChem CID 2763500
IUPAC-Name 4-Chlor-5-Methoxy-2-Pyridin-2-ylpyrimidin
SMILES COC1=CN=C(N=C1Cl)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Farbe Grau
Menge 250 mg
Formelmasse 221.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest