Learn More
4-Chlor-5-methyl-6-phenylthieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10597834 10 g 10 Gramm
10262392 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597834 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW01194EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306934-78-1
Summenformel C13H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 260.74
MDL-Nummer MFCD02179828
InChI-Schlüssel LRTKDTZXCFGPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-methyl-6-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-methyl-6-phenyl, 4-chloranyl-5-methyl-6-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 2735772
IUPAC-Name 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES CC1=C(SC2=NC=NC(Cl)=C12)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 260.75
Reinheit (%) 97%