Learn More
4-Chlor-5-Methylbenzol-1,2-Diamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10589972
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10589972 1 g 1 Gramm
10586975 5 g 5 Gramm
10283092 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00770DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 63155-04-4
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.613
MDL-Nummer MFCD00221471
InChI-Schlüssel HOFKXNBVTNUDSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801468
IUPAC-Name 4-Chlor-5-methylbenzol-1,2-diamin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine
CAS Min. % 95.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 95%
Synonym 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine
Formelmasse 156.62
Reinheit (%) 95%