Learn More
4-Chlor-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-4,5-thieno[2,3-d]pyrimidine |
| Schmelzpunkt | 64°C to 66°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 238.74 |
| Reinheit (%) | 96% |