Learn More
4-Chlor-6,7-dihydro-5H-cyclopenta-[4,5]-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031213
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32208.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 300816-22-2 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Used in the synthesis of some novel thieno [2, 3-d] pyrimidines and their antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese einiger neuartiger Thien[2,3-d]pyrimidine und ihrer antibakteriellen Aktivität verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300816-22-2
Summenformel C9H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 210.68
MDL-Nummer MFCD00572400
InChI-Schlüssel JKXJMJPJOYMQSK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 789817
IUPAC-Name 1-Chlor-7,8-Dihydro-6H-Cyclopenta[2,3]Thieno[2,4-d]Pyrimidin
SMILES ClC1=C2C3=C(CCC3)SC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0?,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 , dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene
Formelmasse 210.69
Reinheit (%) 96%