Learn More
4-Chlor-6,7-dimethoxchinazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492030 25 g 25 Gramm
11482030 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28405.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13790-39-1 | C10H9ClN2O2 | 224.64 g/mol
A useful synthetic intermediate in the preparation of epidermal growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt bei der Vorbereitung epidermaler Wachstumsfaktoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13790-39-1
Summenformel C10H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
MDL-Nummer MFCD01570172
InChI-Schlüssel LLLHRNQLGUOJHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6,7-dimethoxy, 4-cholro-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxy-4-chloroquinazoline, zlchem 87, pubchem9672, acmc-1brd3, 4-chloro-6,7dimethoxyquinazoline, 4-chloro6,7-dimethoxyquinazoline, 4chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
PubChem CID 2769364
IUPAC-Name 4-Chlor-6,7-Dimethoxchinazolin
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(Cl)=NC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Schmelzpunkt 184°C to 187°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 98%