Learn More
4-Chlor-6-ethyl-5-fluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438238 5 g 5 Gramm
15448238 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61674.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137234-74-3
Summenformel C6H6ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 160.58
MDL-Nummer MFCD07782087
InChI-Schlüssel LKTGVRWVTAJGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-ethyl-5-fluoro, 4-chloro-5-fluoro-6-ethylpyrimidine, pubchem7037, acmc-1bzf7, ksc174s6p
PubChem CID 16743445
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Ethyl-5-Fluorpyrimidin
SMILES CCC1=C(F)C(Cl)=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Dichte 1.286
Siedepunkt 201°C to 211°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 5 g
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 160.58
Reinheit (%) 95%