Learn More
4-Chlor-6-ethyl-5-fluorpyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049386 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049386 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1094.11
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlor-6-ethyl-5-fluorpyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 Cl F N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncnc(Cl)c1F
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Ethyl-5-Fluorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 160.58
Menge 100 mg
Formelmasse 160,0204 g/mol