Learn More
4-Chlor-6-ethyl-5-fluorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30350231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350231 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3660952.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-74-3
Summenformel C6 H6 Cl F N2
Menge 2.5 g
Synonym 4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClFN2/c1-2-4-5(8)6(7)10-3-9-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncnc(Cl)c1F
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Ethyl-5-Fluorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 160.58
Formelmasse 160.0204