Learn More
4-Chlor-6-hydroxypyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 4765-77-9 |
| Summenformel | C4 H3 Cl N2 O |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC-Name | 6-Chlorpyrimidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.53 |
| Formelmasse | 129.9934 |