Learn More
4-Chlor-6-methyl-2-(Methylthio)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30364772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364772 250 mg -
30350342 1 g 1 Gramm
30362106 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC378580250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17119-73-2
Summenformel C6H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 174.65
Synonym NSC 48354
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Methyl-2-Methylsulfanylpyrimidin
SMILES CSc1nc(C)cc(Cl)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7ClN2S/c1-4-3-5(7)9-6(8-4)10-2/h3H,1-2H3
Formelmasse 174.0018