Learn More
4-Chlor-6-Methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476328 1 g 1 Gramm
15486328 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59890.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18436-71-0 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18436-71-0
Summenformel C10H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 177.631
MDL-Nummer MFCD02684204
InChI-Schlüssel HZWWPOQFLMUYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-quinoline, acmc-1c6ji, ksc497i2j, 4-chloranyl-6-methyl-quinoline
PubChem CID 824624
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Methylchinolin
SMILES CC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-methylquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 97%