Learn More
4-Chlor-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478465
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478465
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33439.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137438-23-4
Summenformel C11H11ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 238.733
MDL-Nummer MFCD02333821
InChI-Schlüssel ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
PubChem CID 2790841
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
Formelmasse 238.73
Reinheit (%) 96%