missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlor-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7032095
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15478465

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33439.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 137438-23-4 | C11H11ClN2S | 238.733 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 137438-23-4
Summenformel C11H11ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 238.733
MDL-Nummer MFCD02333821
InChI-Schlüssel ZSDWARZBRRSRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, rs-4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2,4,6-tetraene, 3-chloro-11-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5-tetraene
PubChem CID 2790841
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Methyl-5,6,7,8-Tetrahydro-[1]Benzothiolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES CC1CCC2=C(C1)SC3=C2C(=NC=N3)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
Formelmasse 238.73
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt