Learn More
4-Chlor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30362419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30362419 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3738955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 10199-89-0
Summenformel C6H2ClN3O3
Menge 5 g
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 7-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, NBD-Cl, NSC 228140
InChI-Formel InChI=1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 199.55
Formelmasse 198.9785