Learn More
4-Chlor-8-Methylchinolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449310 1 g 1 Gramm
11439310 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50201.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18436-73-2 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18436-73-2
Summenformel C10H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 177.631
MDL-Nummer MFCD00272330
InChI-Schlüssel PGDPMZFATHZAIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209els, 8-methyl-4-chloroquinoline, quinoline,4-chloro-8-methyl, 4-chloranyl-8-methyl-quinoline, quinoline, 4-chloro-8-methyl
PubChem CID 12326335
IUPAC-Name 4-Chlor-8-Methylchinolin
SMILES CC1=CC=CC2=C(C=CN=C12)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-8-methylquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 177.63