Learn More
4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11403547
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11403547 5 g 5 Gramm
11493537 1 g 1 Gramm
2 options
Product Code. 11403547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17301.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Niedrige Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23779-97-7
Summenformel C10H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 231.602
MDL-Nummer MFCD00134578
InChI-Schlüssel LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC-Name 4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Low solubility in water.
Formelmasse 231.61
Reinheit (%) 98%