Learn More
4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline |
| CAS | 23779-97-7 |
| Summenformel | C10H5ClF3N |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.6 |
| Formelmasse | 231.0063 |