Learn More
4-Chlor-D-Phenylalanin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438566
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438566 250 mg 250 Milligramm
15418566 1 g 1 Gramm
15428566 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63873.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33965-47-8
Summenformel C10H13Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.12
MDL-Nummer MFCD00236920
InChI-Schlüssel GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe 4-cl ome.hcl, 4-chloro-d-phe-ome hcl, unii-k88egn008p, r-methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, d-methyl 4-chlorophenylalaninate hydrochloride, d-phenylalanine, 4-chloro-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, 4-chloro-d-phe-omecl, 4-chloro-d-phe-ome*hcl
PubChem CID 24720899
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-D-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
IUPAC-Name Methyl-2-amino-3-(4-chlorphenyl)Propanoat-Hydrochlorid
Menge 250 mg
Formelmasse 250.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver