Learn More
4-Chloro-L-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30179236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179236 5 g 5 Gramm
30179138 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30179236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4231035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14173-39-8
Summenformel C9H10NO2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
Synonym 4-Chlorophenylalanine-2-Amino-3-(4-Chlorophenyl)Propanoic Acid.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-L-phenylalanine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Formelmasse 199.04