Learn More
4-Chlor-N-Methylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496836
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11496836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23962.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-96-7
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00000614
InChI-Schlüssel XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
PubChem CID 70272
IUPAC-Name 4-Chlor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-methylaniline
Siedepunkt 238°C to 240°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2205846
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 95%