Learn More
4-Chlorperphenazin, TRC
Artikelnummer. 30356577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356577 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356577 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3791505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro Perphenazine
CAS 875256-24-9
Summenformel C21H26ClN3OS
Menge 5 mg
Synonym 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-(4-Chlorphenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 403.97