Learn More
4-Chlorresorcin-13C6, TRC
Artikelnummer. 30363027
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363027 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38150210MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlororesorcinol-13C6
CAS 953390-32-4
Summenformel 13C6H5ClO2
Menge 10 mg
Synonym 4-Chloro Resorcinol 13C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1
IUPAC-Name 4-Chlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 150.51
Formelmasse 150.0179