Learn More
4-Chlorresorcin-13C6, TRC
Artikelnummer. 30357637
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357637 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3815021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlororesorcinol-13C6
CAS 953390-32-4
Summenformel 13C6H5ClO2
Menge 1 mg
Synonym 4-Chloro Resorcinol 13C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1
IUPAC-Name 4-Chlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 150.51
Formelmasse 150.0179
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.