missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorresorcin-13C6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlororesorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-32-4 |
| Summenformel | 13C6H5ClO2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 4-Chloro Resorcinol 13C6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.51 |
| Formelmasse | 150.0179 |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?