Learn More
4'-Chloracetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732211 5 g Glasflasche 5 Gramm
10742211 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10188133 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10732211
Marke: Thermo Scientific Acros 169950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-03-7
MDL-Nummer MFCD00000612
InChI-Schlüssel GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC-Name N-(4-Chlorphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4′-Chloroacetanilide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Farbe Beige-Grau oder Weiß
Siedepunkt 333°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8ClNO
Strukturformel CH3CONHC6H4Cl
Menge 5 g
Beilstein 12, 611
Merck Index 14, 2111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide,slightly soluble in ccl4 and benzene
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chloroacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.