Learn More
4-(Chloroacetyl)morpholine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Chloroacetyl)morpholine |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2 |
| Formelmasse | 163.04 |