Learn More
4-Chloranilin (4-Chlorophenylamin), TRC
Artikelnummer. 30134903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134903 5 g 5 Gramm
30040681 1 g 1 Gramm
30040579 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3775005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-47-8
Summenformel C6 H6 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzenamine, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chloroaniline, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine
IUPAC-Name 4-Chloranilin
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formelmasse 127.0189
Reinheit (%) >95%