Learn More
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495313 250 g 250 Gramm
11485313 1000 g 1000 Gramm
11405323 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11495313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12879.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
4-Chloroaniline is an important building block used in the chemical industry for the production of drugs and dyestuffs. Some benzodiazepine drugs use 4-chloroaniline in their manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloranilin ist ein wichtiger Baustein, der in der chemischen Industrie zur Herstellung von Medikamenten und Farbstoffen eingesetzt wird. Einige Benzodiazepin-Arzneimittel verwenden 4-Chloroanilin bei ihrer Herstellung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.6 g/Liter bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Chloroformiaten und salpetriger Säure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-47-8
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.571
MDL-Nummer MFCD00007835
InChI-Schlüssel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC-Name 4-Chloranilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Dichte 1.43
Menge 250 g
UN-Nummer UN2018
Beilstein 471359
Merck Index 14,2118
Siedepunkt 232°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ).
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98%