Learn More
4-Chlorbenzaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
4-Chlorbenzaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H5 Cl O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chlorobenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbenzaldehyd |
| Mehr anzeigen |