Learn More
4-Chlorbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30356473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356473 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30356473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3647355G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Summenformel C7 H5 Cl O
Menge 5 g
Synonym Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
Formelmasse 140.0029