Learn More
4-Chlorobenzamidin-Hydrochlorid, 95 %, Acros Organics
Artikelnummer. 13595020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13595020 5 g 5 Gramm
13515030 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13595020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14401-51-5
Summenformel C7H7ClN2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 191.06
InChI-Schlüssel RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC-Name 4-Chlorbenzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 244.0°C to 245.0°C
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Strukturformel ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Formelmasse 191.06
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.