Learn More
4-Chlorbenzenboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492388 5 g 5 Gramm
15482388 1 g 1 Gramm
15402398 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15492388 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55984.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 195062-61-4 | C12H16BClO2 | 238.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 195062-61-4
Summenformel C12H16BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.52
MDL-Nummer MFCD05663875
InChI-Schlüssel NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10633712
IUPAC-Name 2-(4-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Physikalische Form Fest
Synonym 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Formelmasse 238.52
Reinheit (%) 97%